Få mere at vide
Celluloseacetatbutyrat, Butyrylindhold 50-54 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157270 500 g Glasflaske 500g
10549813 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404225000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-36-8
Molekylær formel (C12H14O10)n
MDL nummer MFCD00081513
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose acetate butyrate
Farve Hvid
Navn note Butyryl Content 50-54%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver
Smeltepunkt 127.0°C to 240.0°C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde 16000 (Mn)
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.475
Viskositet 0.01 to 0.03 (sec.)