Få mere at vide
Celluloseacetatbutyrat, Butyrylindhold 35-39 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cellulose acetate butyrate |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Butyryl Content 35-39% |
| CAS | 9004-36-8 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 127.0°C to 240.0°C |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | 70000 (Mn) |
| Molekylær formel | (C12H14O10)n |
| MDL nummer | MFCD00081513 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents |
| Vis mere |