Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Celluloseacetat, gennemsnitlig MW 100.000
Artikelnummer. 10772411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772411 25 g Plastflaske 25g
10409500 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 177780250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-35-7
Molekylær formel (C6H7O5)nC2H3O
MDL nummer MFCD00081496
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose acetate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Merck Index 14, 1966
Mængde 25 g
Formel vægt 100,000 (Average )
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Plastflaske