Få mere at vide
MedChemExpress Cellulase
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9012-54-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (Need ultrasonic) |