Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 15584394
Mængde:
180 assaysæt
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 20
Artikelnummer. 15584394
Brand: Invitrogen™ C34573
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
Dette reagens er specifikt designet til excitation med enten en 532-nm eller 561-nm laser, og det kan nemt multiplekses med reagenser og antistoffer exciteret af andre almindeligt anvendte lasere.
Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
Langsigtet signalstabilitet —bibeholdt godt i celler i flere dage efter farvning
Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion
Enkel —robust
farvningsprotokol Overlegen fluorescerende farvning
Succesfuld proliferationsanalyse ved farvestoffortynding kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescerende mærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace Gult farvestof muliggør visualisering af seks eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Dette kit muliggør ensartede, homogene farvningsresultater med lille fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention I
modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace Gul plet krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace Gult farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer Den
gule excitation ved 546 nm og emission ved 579 nm af CellTrace Gul farve gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (f. Alexa ™Fluor 488 og FITC) og grønt fluorescerende protein (GFP).
Brug SpectraViewer til at hjælpe dig med at planlægge dine eksperimenter.
Enkel, robust farvningsprotokol
CellTrace Yellow Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. For at farve 1 mL celler i proteinfrit medium, 1μ L af denne stamopløsning bruges typisk. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
  • 1 hætteglas CellTrace™ Gul farvestof
  • 100μ L DMSO
  • Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C)
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Proliferationsassay
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Celleproliferationskit
Farvetype CellTrace™ Gul
Emission 579
Excitationsbølgelængdeområde 532 eller 561, 532
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje CellTrace™
Mængde 20 analyser
Reagenstype CFSE og relaterede forbindelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.