Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 15421114
Skift visning
Mængde:
180 assaysæt
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421114 180 assaysæt 1 sæt
15584394 20 analyser Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421114 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C34567
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
Dette reagens er specifikt designet til excitation med enten en 532-nm eller 561-nm laser, og det kan nemt multiplekses med reagenser og antistoffer exciteret af andre almindeligt anvendte lasere.
Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
Langsigtet signalstabilitet —bibeholdt godt i celler i flere dage efter farvning
Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion
Enkel —robust
farvningsprotokol Overlegen fluorescerende farvning
Succesfuld proliferationsanalyse ved farvestoffortynding kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescerende mærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace Gult farvestof muliggør visualisering af seks eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Dette kit muliggør ensartede, homogene farvningsresultater med lille fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention I
modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace Gul plet krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace Gult farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer Den
gule excitation ved 546 nm og emission ved 579 nm af CellTrace Gul farve gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (f. Alexa ™Fluor 488 og FITC) og grønt fluorescerende protein (GFP).
Brug SpectraViewer til at hjælpe dig med at planlægge dine eksperimenter.
Enkel, robust farvningsprotokol
CellTrace Yellow Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. For at farve 1 mL celler i proteinfrit medium, 1μ L af denne stamopløsning bruges typisk. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
  • 9 hætteglas lyofiliseret CellTrace™ Gul farvestof
  • 500μ L DMSO
  • Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C)
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Proliferationsassay
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Celleproliferationskit
Farvetype CellTrace™ Gul
Emission 561/532
Format Rør
Produktlinje CellTrace
Mængde 180 assaysæt