Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri Artikelnummer.: 10220455
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. p-7075734
180 analyser
Mængde:
180 analyser
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10220455
Brand: Invitrogen™ C34557
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
  • Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
  • Langsigtet signalstabilitet velholdt —i celler i flere dage efter farvning
  • Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion, såsom GFP
  • Enkel, robust farvningsprotokol
    Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
    Overlegen fluorescerende farvning
    Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Violet farvestof muliggør visualisering af ti eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
    Langsigtet signalretention
    I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Violet farve passerer let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Violet farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet, med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
    Nem multipleksing med andre fluoroforer
    Den violette excitation og snævre emission af CellTrace™ Violet farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry) (se Fluorescens Spectra for CellTrace™ Violplet nedenfor).
    Enkel, robust farvningsprotokol
    De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder 9 hætteglas af CellTrace™ Violet (lyofiliseret pulver) og 1 hætteglas DMSO (500μ L). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Proliferationsassay
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Celleproliferationskit
    Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
    Emission ⁄405 450
    Form Lyofiliseret, frysetørret
    Format Rør
    Produktlinje CellTrace™
    Mængde 180 analyser
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Vis mere Vis mindre
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
    Partinummer3096422 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/01/2025 ArtikelnummerC34557
    Partinummer2747526 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/12/2023 ArtikelnummerC34557
    Partinummer2600150 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/04/2023 ArtikelnummerC34557
    Partinummer2563705 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/02/2023 ArtikelnummerC34557
    Partinummer2502995 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/07/2022 ArtikelnummerC34557
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri >