Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Descrizione
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
Langsigtet signalstabilitet velholdt —i celler i flere dage efter farvning
Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion, såsom GFP
Enkel, robust farvningsprotokol
Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
Overlegen fluorescerende farvning
Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Violet farvestof muliggør visualisering af ti eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention
I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Violet farve passerer let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Violet farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet, med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer
Den violette excitation og snævre emission af CellTrace™ Violet farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry) (se Fluorescens Spectra for CellTrace™ Violplet nedenfor).
Enkel, robust farvningsprotokol
De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
Overlegen fluorescerende farvning
Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Violet farvestof muliggør visualisering af ti eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention
I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Violet farve passerer let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Violet farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet, med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer
Den violette excitation og snævre emission af CellTrace™ Violet farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry) (se Fluorescens Spectra for CellTrace™ Violplet nedenfor).
Enkel, robust farvningsprotokol
De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af CellTrace™ Violet reagens og 1 hætteglas DMSO (100μ L). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proliferationsassay |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Celleproliferationskit |
| Farvetype | Indeholder 1 hætteglas af CellTrace™ Violet reagens og 1 hætteglas DMSO (100 μL) |
| Emission | ⁄405 450 |
| Form | Fast stof |
| Format | Rør |
| Produktlinje | CellTrace |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?