Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 10220455
Skift visning
Mængde:
180 analyser
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10220455 180 analyser -
15579992 20 analyser 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10220455 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C34557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00 DKK
    3405.65 DKK / 180 assays
    Spare 554.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
  • Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
  • Langsigtet signalstabilitet velholdt —i celler i flere dage efter farvning
  • Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion, såsom GFP
  • Enkel, robust farvningsprotokol
    Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
    Overlegen fluorescerende farvning
    Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter flere celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Violet farvestof muliggør visualisering af ti eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
    Langsigtet signalretention
    I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Violet farve passerer let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Violet farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet, med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
    Nem multipleksing med andre fluoroforer
    Den violette excitation og snævre emission af CellTrace™ Violet farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry) (se Fluorescens Spectra for CellTrace™ Violplet nedenfor).
    Enkel, robust farvningsprotokol
    De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder 9 hætteglas af CellTrace™ Violet (lyofiliseret pulver) og 1 hætteglas DMSO (500μ L). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Proliferationsassay
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Celleproliferationskit
    Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
    Form Lyofiliseret, frysetørret
    Format Rør
    Produktlinje CellTrace
    Mængde 180 analyser
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Emissionsbølgelængde ⁄405 450