Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Oregon Green™ 488 Carboxylsyre Diacetat, Succinimidyl Ester (Carboxy-DFFDA, SE), cellegennemtrængende, blandede isomerer
Beskrivelse
Ligesom CFDA SE, CellTrace™ Oregon Green™ 488 (carboxy-DFFDA SE) burde være et nyttigt værktøj til at følge prolifererende celler. Dette Oregon Green™ 488-proben diffunderer passivt ind i celler, hvor den er farveløs og ikke-fluorescerende, indtil dens acetatgrupper fjernes af intracellulære esteraser for at give et stærkt fluorescerende, aminreaktivt farvestof. Ved reaktion med intracellulære aminer danner proben Oregon Green™ 488 konjugater, der er godt tilbageholdt af celler. I modsætning til fluoresceinkonjugater, Oregon Green™ 488 konjugater udviser lys, fotostabil grøn fluorescens, der er uafhængig af pH ved typiske cellulære pH-værdier (pH-6-8).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 20 hætteglas Oregon Green™ 488 carboxylsyrediacetat, SE (50μ g/hætteglas). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Carboxy-DFFDA SE |
| Farvetype | Oregon Green™ 488 |
| Emission | 488 |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | CellTrace , Oregon Green |
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Vis mere |