Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Mængde:
180 assaysæt
20 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
Overlegen ydeevne —lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
Langsigtet signalstabilitet velholdt —i celler i flere dage efter farvning
Alsidige —flere farver tilgængelige for nemt at kombinere med antistoffer eller markører for cellefunktion, såsom GFP
Enkel, robust farvningsprotokol
Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
Overlegen fluorescerende farvning
Succesfuld spredningsanalyse ved farvestoffortynding kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter adskillige celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Far Red-farvestof muliggør visualisering af seks eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Dette kit muliggør konsistente, homogene farvningsresultater med meget lille fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention
I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Far Red-farven krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Far Red-farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer
Den røde excitation ved 630 nm og emission ved 661 nm af CellTrace™ Far Red farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry).
Enkel, robust farvningsprotokol
De CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Se en valgguide for alle CellTrace™ Celleproliferationssæt til flowcytometri .
Overlegen fluorescerende farvning
Succesfuld spredningsanalyse ved farvestoffortynding kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescensmærkede celler fra autofluorescens efter adskillige celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ Far Red-farvestof muliggør visualisering af seks eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Dette kit muliggør konsistente, homogene farvningsresultater med meget lille fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention
I modsætning til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ Far Red-farven krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof giver et konsistent signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø. CellTrace™ Far Red-farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi.
Nem multipleksing med andre fluoroforer
Den røde excitation ved 630 nm og emission ved 661 nm af CellTrace™ Far Red farvestof gør den ideel til multipleksing på grund af den begrænsede spektrale overlapning med andre almindelige farvestoffer (Alexa Fluor™ 488, FITC og RPE) og fluorescerende proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) og mCherry).
Enkel, robust farvningsprotokol
De CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. Til at farve 1 mL celler i proteinfrit medium μbruges typisk 1 L af denne stamopløsning. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af CellTrace™ Far Red farvestof og 1 hætteglas DMSO (100μ L). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Celleproliferationskit |
| Farvetype | Indeholder 1 hætteglas af CellTrace™ Far Red farvestof og 1 hætteglas DMSO (100 μL) |
| Emission | 633 |
| Form | Fast stof |
| Format | Rør |
| Produktlinje | CellTrace |
| Mængde | 20 analyser |
| Show More |