Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. p-7075732
Skift visning
Tilstrækkelig til:
180 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til unitSize
15598431 20 reaktioner 1 sæt
10013162 180 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598431 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C34570
Edge
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
• Overlegen —ydeevne lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
• Langsigtet —signalstabilitet velholdt i celler i flere dage efter farvning
• Ikke-—toksisk farvning påvirker ikke cellesundheden negativt
• Enkel, robust farvningsprotokol
Overlegen fluorescerende farvning
Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescerende mærkede celler fra autofluorescens efter adskillige celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ CFSE-farvestof muliggør visualisering af otte eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention I modsætning
til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ CFSE-farvestof krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof er designet til at give et ensartet signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø.
Ikke giftig
CellTrace™ CFSE-farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi. Forskere har brugt CFSE SE-mærkning til at vise, at transplanterbare hæmatopoietiske celler prolifererer in vitro som reaktion på stimulering med en vækstfaktorcocktail.
Enkel, robust farvningsprotokol
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. For at farve 1 ml celler i proteinfrit medium, 1μ L af denne stamopløsning bruges typisk. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af CellTrace CFSE (lyofiliseret pulver) og 1 hætteglas DMSO.
Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Oversigt CellTrace™ Celleproliferationskit, 20 rxns, CFSE, fast, fluorescerende detektionsmetode, 492/517nm excitations-/emissionsbølgelængde, CellTrace™ CFSE-mærke/farvestof,– 5 til– 30 C °Opbevaring, Brug med flowcytometer
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Proliferationsassay
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Celleproliferationskit
Farvetype CellTrace™ CFSE
Emission 488
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje CellTrace
Mængde 20 reaktionssæt
Reagenstype CFSE og relaterede forbindelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Tilstrækkelig til 20 reaktioner