Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, til flowcytometri
Beskrivelse
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit bruges til in vitro og in vivo mærkning af celler for at spore flere generationer ved hjælp af farvestoffortynding ved flowcytometri.
• Overlegen —ydeevne lys, single-peak farvning muliggør visualisering af flere generationer
• Langsigtet —signalstabilitet velholdt i celler i flere dage efter farvning
• Ikke-—toksisk farvning påvirker ikke cellesundheden negativt
• Enkel, robust farvningsprotokol
Overlegen fluorescerende farvning
Vellykket proliferationsanalyse ved farvestoffortynding (se figuren nedenfor) kræver et ekstremt lyst farvestof for at skelne fluorescerende mærkede celler fra autofluorescens efter adskillige celledelinger. Den intense fluorescerende farvning leveret af CellTrace™ CFSE-farvestof muliggør visualisering af otte eller flere generationer af prolifererende celler, før signalet overvældes af iboende cellulær autofluorescens. Konsekvent, homogen farvning resulterer i meget lidt fluorescensvariation mellem celler i en population, så forskellige generationer kan ses uden krav om kompleks modelleringssoftware.
Langsigtet signalretention I modsætning
til pletter, der mærker cellernes lipidmembran, CellTrace™ CFSE-farvestof krydser let plasmamembranen og binder kovalent inde i celler, hvor det stabile, velholdte fluorescerende farvestof er designet til at give et ensartet signal, selv efter flere dage i et cellekulturmiljø.
Ikke giftig
CellTrace™ CFSE-farvestof binder kovalent til alle frie aminer på overfladen og indersiden af celler og viser ringe cytotoksicitet med minimal observeret effekt på cellernes proliferative evne eller biologi. Forskere har brugt CFSE SE-mærkning til at vise, at transplanterbare hæmatopoietiske celler prolifererer in vitro som reaktion på stimulering med en vækstfaktorcocktail.
Enkel, robust farvningsprotokol
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit indeholder praktiske engangshætteglas med tørt farvestof for at tillade småskalaforsøg uden at forberede overskydende mængder farvestof. En stamopløsning fremstilles ved at opløse indholdet af et hætteglas i vandfrit DMSO før brug. For at farve 1 ml celler i proteinfrit medium, 1μ L af denne stamopløsning bruges typisk. Celler skal farves i 20 minutter ved stuetemperatur under forsigtig omrøring. En kort vask med komplet medium vil derefter standse enhver farve, der er tilbage i opløsningen.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af CellTrace CFSE (lyofiliseret pulver) og 1 hætteglas DMSO. Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | CellTrace™ Celleproliferationskit, 20 rxns, CFSE, fast, fluorescerende detektionsmetode, 492/517nm excitations-/emissionsbølgelængde, CellTrace™ CFSE-mærke/farvestof,– 5 til– 30 C °Opbevaring, Brug med flowcytometer |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proliferationsassay |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Celleproliferationskit |
| Farvetype | CellTrace™ CFSE |
| Form | Fast stof |
| Format | Rør |
| Produktlinje | CellTrace |
| Vis mere |