Få mere at vide
Invitrogen™ CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Specialemballage
Artikelnummer. 11504277
Mængde:
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
Artikelnummer. 11504277
Brand: Invitrogen™ C34851
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Specialemballage
CellTrace calcein rød-orange AM er et cellegennemtrængende farvestof, der kan bruges til at bestemme cellelevedygtighed i de fleste eukaryote celler. I modsætning til calcein AM (C-1430, C-3099, C-3100), CellTrace calcein rød-orange AM er i sig selv fluorescerende; således kan et yderligere vasketrin være nødvendigt for at minimere baggrundsfluorescens fra farvestof, der ikke optages af celler. Imidlertid, CellTrace calcein rød-orange (excitations-/emissionsmaksima 577/590 nm) holdes godt tilbage af levende celler, der besidder intakte plasmamembraner, og som følge heraf er det et nyttigt cellesporstof og indikator for cellelevedygtighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Cellegennemtrængende
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Oversigt Calcein, rød-orange, AM - Specialemballage
Til brug med (applikation) Cellesporing, Cell Tracker
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Farve
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Emission 590
Excitationsbølgelængdeområde 577 nm
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produktlinje CellTrace
Mængde 20 x 50 μg
Reagenstype Cellesporingsforbindelser, reagenser til mærkning af celler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Target enzym Esterase