Få mere at vide
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Blue, AM - Specialemballage
Artikelnummer. 11524277
Mængde:
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
Artikelnummer. 11524277
Brand: Molecular Probes™ C34853
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CellTrace™ calceinblå, AM - speciel emballage
CellTrace calcein blue AM er en dokumenteret kortsigtet, blå-fluorescerende sporstof til cellemærkning. Proben har acetoxymethyl (AM) estere, der tillader dens passive diffusion gennem cellemembraner. Ved spaltning af AM-esterne med intracellulære esteraser, bliver det tilbageværende molekyle (absorptions-/emissionsmaksima∼ 360/449 nm) er relativt polær og tilbageholdes af celler i flere timer.
Se en valgvejledning for alle ikke-fikserbare viabilitetsfarvestoffer til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 20 hætteglas med calceinblåt (50μ g pr. hætteglas). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Excitationsbølgelængdeområde ⁄323 439
Farvetype calceinblåt
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 20 x 50 μg
Detektionsmetode Fluorescens
Emission UV
Form Fast stof
Produktlinje CellTrace
Reagenstype Cellesporingsforbindelser, reagenser til mærkning af celler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Produkttype Levedygtighedsindikator