Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Reagensglas
Artikelnummer. 10384601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
1000/pakke
25/pakke
500/pakke
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Maks. RCF:
2800 x g
4000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Diameter (metrisk) Maks. RCF Pakningsstørrelse
10384601 15 ml 1000/pakke 17 mm 4000 x g Pakke med 1000
10111011 15 ml 500/pakke 17 mm 4000 x g -
10480623 50 ml 25/pakke 30 mm 2800 x g Pakke med 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384601 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 188271
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for fremragende termisk, mekanisk og kemisk resistens. Greiner Bio-One™ CELLSTARTest-rør anbefales til opbevaring af kemiske og biologiske prøver.
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Blå skruelåg, blå gradueringer og hvidt skriveområde
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Single-use
Materiale Polypropylen
Til brug med Til opbevaring af kemiske og biologiske prøver
nr. pr. pakke 1000
Emballage 1000/pakke
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Konisk
Lukketype Screw Cap
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifuge Tube
Maks. RCF 4000 x g