Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Reagensglas
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Blå skruelåg, blå gradueringer og hvidt skriveområde
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 500/pakke |
| Mængde | 500/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |