Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR TC behandlet cellekulturskål med ventilationsåbninger
Volumen (metrisk) Virker:
3 ml
6 til 7 ml
Beskrivelse
- Højkvalitets jomfru polystyren konstruktion
- Ikke-pyrogen
- Fri for RNase og DNase
- Stabelbar
- Ensartet gasudveksling og reduceret kondensering
Applikationer
- For optimal cellevedhæftning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 8.7 sq. cm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |