Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8007061
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Lukketype:
Skrue
Artikelnummer. 10116520
Brand: Greiner Bio-One 658190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at dyrke celler suspenderet i et vækstmedium. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber er fremstillet af polystyren for optimal synlighed og styrke.
  • Hydrofob overflade, ideel til suspensionskulturer og hybridomer
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Graduering ved siden af
  • Afbøjet hals
  • Kan let skelnes på deres hvide skruelåg
  • Hvid standard skruelåg med ventilationsposition
  • TC overfladebehandling: -/suspension
  • Steril og brugervenlig emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 120 stk
nr. pr. pakke 120
Uddannet Ja
Lukketype Skrue