Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber
Artikelnummer. 10716172
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
650 mL
Lukketype:
Hvidt filterskruelåg
Skru
Skrue
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype
10716172 250 mL Hvidt filterskruelåg
10116520 250 mL Skrue
10507071 650 mL Hvidt filterskruelåg
10722541 50 mL Skru
10668821 50 mL Hvidt filterskruelåg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10716172 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 658195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 DKK
    1685.96 DKK / Pakke med 120
    Spare 149.04 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Designet til at dyrke celler suspenderet i et vækstmedium. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber er fremstillet af polystyren for optimal synlighed og styrke.
  • Hydrofob overflade, ideel til suspensionskulturer og hybridom
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Dimission ved siden af
  • Skrå hals
  • Let genkendelige på deres hvide skruehætter
  • Hvid standard skruehætte med ventilationsposition
  • TC-overfladebehandling: -/suspension
  • Steril og brugervenlig emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 120-pakke
nr. pr. pakke 120
Produkttype Cell Culture Flask
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Single-use
Uddannet Ja
Mundstil Threaded
Sterilitet Sterile
Bund form Flat
Lukketype Hvidt filterskruelåg
Kulturområde 75 cm²
Overfladebehandling Untreated