Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber
Beskrivelse
- Hydrofob overflade, ideel til suspensionskulturer og hybridom
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Dimission ved siden af
- Skrå hals
- Let genkendelige på deres hvide skruehætter
- Hvid standard skruehætte med ventilationsposition
- TC-overfladebehandling: -/suspension
- Steril og brugervenlig emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 650 mL |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 40-pack |
| nr. pr. pakke | 40 |
| Produkttype | Cell Culture Flask |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Engangs | Single-use |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Threaded |
| Vis mere |