Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellekulturkolber
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Lukketype:
Skrue
Beskrivelse
- Hydrofob overflade, ideel til suspensionskulturer og hybridomer
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Graduering ved siden af
- Afbøjet hals
- Kan let skelnes på deres hvide skruelåg
- Hvid standard skruelåg med ventilationsposition
- TC overfladebehandling: -/suspension
- Steril og brugervenlig emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 120 stk |
| nr. pr. pakke | 120 |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Skrue |