Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Polystyren 6-brønds cellekultur Multiwell Plader
Artikelnummer. 10536952
Skift visning
Kulturområde:
9,6 cm 2
Artikelnummer. Kulturområde
10536952 9,6 cm 2
1 options
Artikelnummer. 10536952 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 657160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fysisk modificeret til at inkorporere polære grupper, såsom carboxy- og hydroxylgrupper, i plastoverfladen. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Polystyren 6-brønds cellekultur Multiwell Plader bliver hydrofile, hvilket væsentligt forbedrer cellernes vedhæftning til plastoverfladen.
  • Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA, ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Høj klarhed og lav autofluorescens
  • Låg muliggør gasudveksling med den lavest mulige fordampning
  • Enkeltpositionslåg for at forhindre krydskontaminering
  • Alfanumerisk brøndkodning Kompatibel med automatiserede systemer
  • Nem at åbne emballage
  • Velegnet til alle gængse instrumenter og til automatisering
  • Vækstareal pr. brønd: 9,6 cm²
  • Arbejdsvolumen pr. brønd: 2 ml - 5 ml
  • TC overfladebehandling
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 16 mL
Farve Klar
Kulturområde 9,6 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 2 til 5 ml
Nå tælle 6
Dnase Free Ja
Inkluderer Låg
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.48 mm
Højde (metrisk) 19 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.