Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Højprofilerede cellekulturflasker
Artikelnummer. 10489371
Skift visning
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Lukketype:
Skruelåg
Artikelnummer. Overfladebehandling Lukketype
10489371 Ubehandlet Skruelåg
1 options
Artikelnummer. 10489371 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 661190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1496.33 DKK / Pakke med 40
    Spare 128.67 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fri for påviselig DNase, RNase og menneskeligt DNA
  • Design af kolber muliggør effektiv adgang til cellegræsplænen med celleskrabere og optimal adgang med pipetter
  • Dimission ved siden af
  • Halsen på den højprofilerede kolbe reducerer risikoen for at blive våd inde i låget med medium og giver dermed ekstra beskyttelse mod forurening
  • Standard skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 21,98 oz.
Certificeringer/compliance Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener; ikke-cytotoksisk
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale HDPE
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 650 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Suspensionskultur
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 4
Produkttype Standard suspensionskulturflaske
Overfladebelægning Hydrofob overflade
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Threaded
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Skruelåg
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Ubehandlet
Volumen (metrisk) Virker 20 til 85 ml