Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10467282
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
10467282 Hvid
1 options
Artikelnummer. 10467282 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1641.94 DKK / Pakke med 32
    Spare 143.06 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener
  • Indhold ikke-cytotoksisk
  • Alfanumerisk brøndkodning
  • Høj klarhed af mikropladerne for optimale mikroskopiske undersøgelser
  • Stablelig
  • Sammenhængende lodsnummerering
  • Ensartet fodaftryk; overholder (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Risikoen for forurening fra prøvemateriale, der føres over, minimeres
  • μClear™ Bunden udvider detektionsevnen ned til 340 nm
  • Brøndprofil: F-bund/skorstensbrønd (flad bund)
  • Vækstareal pr. brønd: 34 mm²
  • Arbejdsvolumen pr. brønd: 25 μl - 340 μl
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Farve Hvid
Produkttype Cell Culture Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 32/Cs.
Well Design Skorsten