Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellekulturkolber
Artikelnummer. 10607551
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
550 mL
650 mL
Kulturområde:
175 cm 2
175 cm2
25 cm2
75 cm 2
75 cm2
Lukketype:
Filterskruedæksel
Filterskruelåg
Skruedæksel med ventilposition
Inkluderer:
Graduations; writing area
Trykte dimissioner; Skriveområde
Trykte dimissioner; mærkningsfelt på siden
Trykte eksamener; mærkningsfelt på siden
Trykte og graverede dimissioner
Trykte og graverede graduationer; Målegitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Inkluderer Pakningsstørrelse
10607551 250 mL 75 cm 2 Filterskruelåg Trykte eksamener; mærkningsfelt på siden Pakke med 120
10430233 250 mL 75 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte dimissioner; mærkningsfelt på siden -
10740841 650 mL 175 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte dimissioner; Skriveområde -
10485772 650 mL 175 cm2 Filterskruedæksel Trykte dimissioner; Skriveområde -
10150431 50 mL 25 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte og graverede dimissioner -
10044220 50 mL 25 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte og graverede graduationer; Målegitter -
10628311 50 mL 25 cm2 Filterskruedæksel Trykte og graverede dimissioner -
10181101 550 mL 175 cm 2 Filterskruelåg Graduations; writing area -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10607551 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 658175
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets polystyren, fysisk overfladebehandlet for at forbedre celleadhæsion og spredning. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Cellekulturflasker er designet til effektivt at nå celleplænen med en celleskraber og give optimal adgang med en pipette.
  • Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling
  • Hals på højprofilkolbe reducerer risikoen for at fugte indersiden af hætten med medium; giver yderligere beskyttelse mod forurening
  • Afbøjet hals
  • TC overfladebehandling
  • Graduering ved siden af
  • Stabelbar
  • Måling gitter
  • Rød standard skruelåg
  • Steril og brugervenlig emballage
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA, ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Inkluderer Trykte eksamener; mærkningsfelt på siden
Hals stil Kantet
Produkttype Cell Culture Flask
Overfladebelægning Fysisk overfladebehandling
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Single-use
Uddannet Ja
Mundstil Threaded
Sterilitet Steril
Bund form Flat
Lukketype Filterskruelåg
Kulturområde 75 cm 2