Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellekulturkolber
Artikelnummer. 10181101
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
550 mL
650 mL
Kulturområde:
175 cm 2
175 cm2
25 cm2
75 cm 2
75 cm2
Lukketype:
Filterskruedæksel
Filterskruelåg
Skruedæksel med ventilposition
Inkluderer:
Dimissioner; skriveområde
Trykte dimissioner; Skriveområde
Trykte dimissioner; mærkningsfelt på siden
Trykte eksamener; mærkningsfelt på siden
Trykte og graverede dimissioner
Trykte og graverede graduationer; Målegitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Inkluderer Pakningsstørrelse
10181101 550 mL 175 cm 2 Filterskruelåg Dimissioner; skriveområde -
10607551 250 mL 75 cm 2 Filterskruelåg Trykte eksamener; mærkningsfelt på siden Pakke med 120
10430233 250 mL 75 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte dimissioner; mærkningsfelt på siden -
10740841 650 mL 175 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte dimissioner; Skriveområde -
10485772 650 mL 175 cm2 Filterskruedæksel Trykte dimissioner; Skriveområde -
10150431 50 mL 25 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte og graverede dimissioner -
10044220 50 mL 25 cm2 Skruedæksel med ventilposition Trykte og graverede graduationer; Målegitter -
10628311 50 mL 25 cm2 Filterskruedæksel Trykte og graverede dimissioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10181101 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 660175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 DKK
    1799.41 DKK / Pakke med 50
    Spare 155.59 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fremstillet af højkvalitets polystyren, fysisk overfladebehandlet for at forbedre celleadhæsion og spredning. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Cellekulturflasker er designet til effektivt at nå celleplænen med en celleskraber og give optimal adgang med en pipette.
  • Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling
  • Hals på højprofilkolbe reducerer risikoen for at fugte indersiden af hætten med medium; giver yderligere beskyttelse mod forurening
  • Afbøjet hals
  • TC overfladebehandling
  • Graduering ved siden af
  • Stabelbar
  • Måling gitter
  • Rød standard skruelåg
  • Steril og brugervenlig emballage
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA, ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 550 mL
Materiale Polystyren
Inkluderer Dimissioner; skriveområde
Hals stil Kantet
Produkttype Cell Culture Flask
Overfladebelægning Fysisk overfladebehandling
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Single-use
Uddannet Ja
Mundstil Threaded
Sterilitet Steril
Bund form Flat
Lukketype Filterskruelåg
Kulturområde 175 cm 2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.