Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, V-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10359720
Skift visning
Låg:
Uden låg
Artikelnummer. Låg
10359720 Uden låg
1 options
Artikelnummer. 10359720 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 651160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • Conforms to recommendation of American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Clear
Materiale Polystyrene
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 to 340 μL
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Cell Culture
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Maks. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr. pr. sag 75
nr. pr. pakke 1
Mængde 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +60°C