Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-brønd, cellekulturbehandlet, V-formet bundmikroplade
Beskrivelse
- Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling
- Kompatibel med automatiserede systemer
- Alfanumerisk brøndkodning
- Høj klarhed af mikropladerne for optimale mikroskopiske undersøgelser
- Stablelig
- Sammenhængende lodsnummerering
- Ensartet fodaftryk
- Kan pipetteres præcist
- Velegnet til +/- analyser
- Solid bund Brøndprofil: V-bund (konisk bund)
- Vækstareal pr. brønd: 28 mm²
- Arbejdsvolumen pr. brønd: 40 μl - 200 μl
- Med låg, der muliggør gasudveksling med minimal fordampning
- TC overfladebehandling Steril Individuelt indpakket i peel-off pakker for brugervenlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 9001 |
| Certificeret | RNase/DNase, menneskeligt DNA frit |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,28 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Cell Culture Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |