Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Kompatibel med automatiserede systemer
- Alfanumerisk brøndkodning
- Høj klarhed af mikroplader til optimale mikroskopiske undersøgelser
- Stablelig
- Individu
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Cell Culture Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25 til 340 μl |
| Vis mere |