Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10799594
Skift visning
Farve:
Hvid, Klar bund
Artikelnummer. Farve
10799594 Hvid, Klar bund
1 options
Artikelnummer. 10799594 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655088
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Farve: Hvid, klar bund; Sterilitet:Steril; Låg: Uden låg
  • Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener
  • Indhold ikke-cytotoksisk
  • Alfanumerisk brøndkodning
  • Høj klarhed af mikropladerne for optimale mikroskopiske undersøgelser
  • Stablelig
  • Sammenhængende lodsnummerering
  • Ensartet fodaftryk; overholder (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Risikoen for forurening fra prøvemateriale, der føres over, minimeres
  • μClear™ Bunden udvider detektionsevnen ned til 340 nm
  • Brøndprofil: F-bund/skorstensbrønd (flad bund)
  • Vækstareal pr. brønd: 34 mm²
  • Arbejdsvolumen pr. brønd: 25 μl - 340 μl
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 10/Pk., 40/Cs.
Farve Hvid, Klar bund
Produkttype Cell Culture Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 40/Cs.
Vel Farve Klar
Well Design Skorsten