Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-brønds, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10439761
Emballage:
8/pakke, 32/æsker
Artikelnummer. 10439761
Brand: Greiner Bio-One 781080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Hvid; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksiskKompatibel med automatiserede systemerFleksibel arbejdsvolumen
  • Afrundet firkantet brøndprofil
  • Stabelbar
  • Alfanumerisk brøndtorsk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Array 16 x 24
Emballage 8/pakke, 32/æsker
Farve Hvid
Produkttype Fast bund
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 15 til 110μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 131μ L
Well Shape Afrundet firkant
nr. pr. sag 32
nr. pr. pakke 8
Mængde 32/Cs.