Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10149081
Skift visning
Farve:
Sort, Klar bund
Artikelnummer. Farve
10149081 Sort, Klar bund
1 options
Artikelnummer. 10149081 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 781092
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet:Steril; Låg: Uden låg
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksiskKompatibel med automatiserede systemerFleksibelt arbejdsvolumen
  • Rundet kvadratisk brøndprofil
  • Stablelig
  • Alfanumerisk brønd cod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Emballage 10/Pk., 40/Cs.
Farve Sort, Klar bund
Produkttype Klar bund
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 15 til 110 μl
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 131 μl
Well Shape Afrundet firkant
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 10
Mængde 40/Cs.