Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 1536-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10354912
Skift visning
15/Pk., 60/Cs.
Artikelnummer.
10354912 15/Pk., 60/Cs.
1 options
Artikelnummer. 10354912 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 782093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38425.00 DKK
    35429.61 DKK / Pakke med 60
    Spare 2995.39 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Alfanumerisk brøndkodning
  • Afrundet firkantet brønddesign
  • Reduceret vandgang og bobler
  • Med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Certificeringer/compliance Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener; Indhold ikke-cytotoksisk
Format Standard
Låg Med låg
Array 32 x 48
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage 15/pakke, 60/æsker
Farve Hvid
Produkttype Cell Culture Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 3 til 10 μl
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Afrundet firkant
Maks. RCF 1000 x g (svingende skovlrotor)
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 15
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm