Få mere at vide
CELLPATH CellSoft 4 x 125 ml
Artikelnummer. 30226227
Skift visning
Mængde:
4 x 125 ml
Artikelnummer. Mængde
30226227 4 x 125 ml
1 options
Artikelnummer. 30226227 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAA150025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1247.47 DKK
    472.76 DKK / Pakke med 4
    Spare 774.71 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Cellsoft er udviklet til at levere en højtydende vævsblødgørende løsning, der reducerer risikoen for brugere og er særligt effektiv, når den bruges til at skære hærdet neglevæv i sektioner.
  • Vigtige fordele:
  • Fremragende til hårde materialer – forbedret sektionering og bånddannelse
  • Lavere risiko for brugerne
  • Farvet og duftet for klar identifikation
  • IVD CE-mærket – sikrer kvalitet og konsistens
Tekniske data
Fortynding Klar til brug
Produkttype Vævsblødgører
Mængde 4 x 125 ml
Til brug med (applikation) Vævsblødgøringsopløsning
Reagenstype Vævsblødgører
Form Væske
Format Flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cellsoft
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride