Få mere at vide
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Neurotrofiner (NGF, BDNF, NT-3 og NT-4) og deres transmembrane receptorer (TrkA, TrkB, TrkC og P75NTR) spiller vigtige roller i reguleringen af neuronal og ikke-neuronal celleproliferation, differentiering, overlevelse og død. Neurotrophin-signalering medierer også højere ordens neuronale aktiviteter, såsom indlæring, hukommelse og adfærd. Ændringer i neurotrofinniveauer og deres receptorer er blevet impliceret i neurodegenerative lidelser, såsom Alzheimers sygdom og Huntingtons sygdom, såvel som psykiatriske lidelser. Neurotrofiner udbreder deres signal gennem aktivering af flere signalveje (f.eks. MAPK, PI3K, PKC).
BDNF (hjerneafledt neurotrofisk faktor) og dens receptor TrkB (også kendt som NTRK2) spiller en fundamental rolle i regulering af neural udvikling, overlevelse og synaptisk aktivitet og plasticitet. TrkB er også et potentielt anticancer-mål, eftersom ændret signalering gennem TrkB fremmer tumordannelse, overlevelse og metastasering af forskellige kræftformer (inklusive neuroblastomer, multiple myelomer og pancreas duktale adenokarcinomer). Desuden indikerer voksende beviser, at BDNF og dets receptor påvirker fødeindtagelse og kropsvægtkontrol.
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet, der er blevet stabilt integreret i CHO-K1-celler sammen med TrkB. CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler udtrykker beta-lactamase ved stimulering med hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF). Denne cellelinje er en klonal population isoleret ved flowcytometri og er blevet testet for robust ydeevne ved at vurdere en række assayparametre.
BDNF (hjerneafledt neurotrofisk faktor) og dens receptor TrkB (også kendt som NTRK2) spiller en fundamental rolle i regulering af neural udvikling, overlevelse og synaptisk aktivitet og plasticitet. TrkB er også et potentielt anticancer-mål, eftersom ændret signalering gennem TrkB fremmer tumordannelse, overlevelse og metastasering af forskellige kræftformer (inklusive neuroblastomer, multiple myelomer og pancreas duktale adenokarcinomer). Desuden indikerer voksende beviser, at BDNF og dets receptor påvirker fødeindtagelse og kropsvægtkontrol.
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet, der er blevet stabilt integreret i CHO-K1-celler sammen med TrkB. CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler udtrykker beta-lactamase ved stimulering med hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF). Denne cellelinje er en klonal population isoleret ved flowcytometri og er blevet testet for robust ydeevne ved at vurdere en række assayparametre.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Målindgang | TRKB, PKC og calcium pathway |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Produkttype | TrkB-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje |
| Produktlinje | CellSensor |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur