Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ TrkA-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje
Beskrivelse
Neurotrofiner (NGF, BDNF, NT-3 og NT-4) og deres transmembrane receptorer (TrkA, TrkB, TrkC og P75NTR) spiller vigtige roller i reguleringen af neuronal og ikke-neuronal celleproliferation, differentiering, overlevelse og død. Neurotrophin-signalering medierer også neuronale aktiviteter af højere orden, såsom indlæring, hukommelse og adfærd. Ændringer i neurotrofinniveauer og deres receptorer er blevet impliceret i neurodegenerative lidelser, såsom Alzheimers sygdom og Huntingtons sygdom, såvel som psykiatriske lidelser. Neurotrofiner udbreder deres signal ved at aktivere flere signalveje. En af signalvejene for NGF (liganden for TrkA) aktiverer phospholipase C, frigiver DAG og IP3, øger nedstrøms intracellulært calcium og aktiverer proteinkinase C. Dette fremmer translokationen af transkriptionsfaktoren, nuklear faktor af aktiverede T-celler (NFAT), fra cytosolen ind i kernen, hvilket resulterer i NFAT-afhængig transkription.
De CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje blev konstrueret ved at integrere det humane TrkA ekspressionsplasmid i genomet af eksisterende CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cellelinje, som er konstrueret til at udtrykke beta-lactamase under kontrol af NFAT. Denne cellelinje er blevet testet for assay-ydeevne under variable betingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimuleringstid, substratladningstid og i kryokonserverede celler, og er blevet valideret for Z'-faktor og EC 50- værdier under optimerede forhold ved brug af NGF 2.5s.
Yderligere testinformation ved hjælp af forskellige små molekylehæmmere er også tilvejebragt.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, Signaling Pathway Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | CHO-K1 |
| Målindgang | PKC og calcium pathway, TRKA |
| Vis mere |