Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ SIE- bla ME-180 Cellelinje
Artikelnummer. 10584424
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10584424
Brand: Thermo Scientific™ K1648
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CellSensor &tarde; SIE-bla ME-180-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af det Sis-inducerbare element (SIE) stabilt integreret i ME-180-celler.
CellSensor &tarde; SIE-bla ME-180-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af det Sis-inducerbare element (SIE) stabilt integreret i ME-180-celler. For at konstruere denne cellelinje blev SIE-bla-konstruktionen transduceret til ME-180-celler ved hjælp af lentivirus. Flowcytometri blev anvendt til at isolere celler, der reagerede på Interleukin-6 (IL-6). Denne cellelinje er valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratladningstid samt Z'- og EC50-koncentrationer af IL-6. De CellSensor™ SIE-bla ME-180 cellelinje reagerer på IL-6, OSM og IFNγ og kan bruges til at sondere JAK/STAT-signalvejen. Denne cellelinje kan tilpasses til high-throughput screening af agonist- eller antagonistforbindelsesbiblioteker. Kandidatlægemidler kan også testes for dosisrespons mod denne cellelinje. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Til brug med (applikation) Signaling Pathway
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Målindgang STAT1, STAT3, JAK/STAT (IFN gamma, IL-6/OSM) pathway, JAK2, JAK1
Type Dividing Cells
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt