Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB- bla RAW 264.7 Cellelinje
Beskrivelse
De CellSensor™ κNF B-bla RAW264.7 musemakrofagcellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et stabilt integreret NF κB-responselement. Denne cellelinje er en klonal population, der er isoleret som respons på lipopolysaccharid ved flowcytometri. Denne cellelinje er blevet testet for assay-ydeevne under variable betingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid, og er blevet valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af TLR7-liganden imiquimod. Yderligere data ved hjælp af alternative stimuli er vist. De molekyler, der er ansvarlige for at koordinere immunsystemets genkendelse af patogener, er Toll-lignende receptorer (TLR'er), hvoraf der i øjeblikket er 10 identificerede medlemmer hos mennesker. TLR'er er mønstergenkendelsesreceptorer (PRR'er), som binder til patogen-associerede molekylære mønstre (PAMP'er), små molekylære sekvenser, der konsekvent findes på patogener. Denne binding aktiverer transkriptionen af immunsystemets gener og regulatorer såsom cytokiner, kemokiner og costimulerende molekyler og fremmer derved den indledende immunreaktion af makrofager og neutrofiler. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ NFkB-bla RAW 264.7 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFkB-bla RAW 264.7 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase reporter gene under control of the NFkB response element that has been stably integrated into RAW 264.7 cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | NFkB-bla RAW 264.7 |
| Vis mere |