Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT- bla Jurkat Cellelinje
Beskrivelse
De CellSensor™ NFAT-bla Jurkat-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-responselement stabilt integreret i Jurkat-celler. Denne cellelinje kan bruges som en parental cellelinje til at bygge specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) assays efter transfektion af yderligere gener af interesse. NFAT-bla Jurkat-celler har vist sig at reagere på phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA) og Ionomycin-stimulering. Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er tilgængelige efter anmodning. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ NFAT-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 20,000,000 cells/vial at 20,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFAT-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase reporter gene under control of a nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | NFAT-bla Jurkat |
| Type | Cellelinje |
| Cellelinje | Jurkat |
| Vis mere |