Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT HEK 293T DA analysesæt
Artikelnummer. 10616645
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10616645 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 10616645
Brand: Thermo Scientific™ K1455
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ NFAT HEK 293T DA (Division Arrested)-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler.
De CellSensor™ NFAT HEK 293T DA (Division Arrested)-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler. Fluorescensaktiveret cellesortering (FACS ) blev anvendt til at isolere kloner, der reagerede på stimulering af NFAT-vejen med PMA (Phorbol 12-Myristat 13-Acetat) og Thapsagargin (Thaps). Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratbelastningsbetingelser og EC50-koncentration af Thaps ved en fast koncentration af PMA. DA-celler standses irreversibelt deling ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Dette produkt kan tjene som en negativ kontrol i screeningsassays udført med specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) DA-celler, der blev fremstillet fra den samme baggrund, eller disse celler kan bruges i andre assays, hvor der er behov for en følsom udlæsning for intracellulære ændringer i calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
• CellSensor™ NFAT HEK293T DA celler
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g
• Løsning D
• CellSensor™ HEK293T CHO-K1 analyseprotokol
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol
• Analysecertifikat The
CellSensor™ NFAT HEK 293T DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Til brug med (applikation) GPCRs, Signaling Pathway
Inkluderer CellSensor™ NFAT HEK293T DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit 70 μg, Solution D, CellSensor™ HEK293T CHO-K1 Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 tallerken
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.