Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA analysesæt
Beskrivelse
De CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) celler indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af et Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) responselement stabilt integreret i CHO-K1 celler. Fluorescensaktiveret cellesortering (FACS ) blev anvendt til at isolere kloner, der reagerede på stimulering af NFAT-vejen med PMA (Phorbol 12-Myristat 13-Acetat) og Thapsagargin (Thaps). Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratbelastningsbetingelser og EC50-koncentration af Thaps ved en fast koncentration af PMA. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion
Dette produkt kan tjene som en negativ kontrol i screeningsassays udført med specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) DA-celler, der blev fremstillet fra den samme baggrund. Disse celler kan også bruges i andre assays, hvor en følsom aflæsning for intracellulære ændringer i calcium er nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • CellSensor™ NFAT CHO-K1 analyseprotokol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA Assay Kit, 1Vial, ∽ 2,400,000 cells/vial Quantity of Cells, GeneBLAzer™ Druggable Target, Fluorescent Detection Method, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into CHO-K1 cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 plade |
| Type | Division-Arrested Cells Assay Kit |
| Systemtype | GeneBLAzer™ |
| Vis mere |