Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT bla HEK 293T Cellelinje
Artikelnummer. 10667363
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10667363
Brand: Thermo Scientific™ K1538
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler.
De CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-responselementet stabilt integreret i HEK 293T-celler. Fluorescensaktiveret cellesortering (FACS ) blev anvendt til at isolere kloner, der reagerede på stimulering af NFAT-vejen med PMA (Phorbol 12-Myristat 13-Acetat) og Thapsagargin (Thaps). Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratbelastningsbetingelser og EC50-koncentration af Thaps ved fast koncentration af PMA. De CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T cellelinje reagerer på agonistbehandling som forventet fra litteraturen og kan tilpasses til high-throughput screening (inklusive kobling af receptorer til NFAT pathway) for agonister eller antagonister med sammensatte biblioteker. Kandidatlægemidler kan også testes for dosisrespons mod denne cellelinje. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt CellSensor™ NFAT bla HEK 293T Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFAT bla HEK 293T Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescent
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays
Inkluderer beta-lactamase reporter gene under the control of the nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into HEK 293T cells
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Prøvetype NFAT-bla HEK 293T
Målindgang PKC, PKC og calcium pathway
Type Cell Line
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej