Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE- bla RA-1 Cellelinje
Artikelnummer. 10497883
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10497883 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10497883
Brand: Thermo Scientific™ K1674
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ ISRE-bla RA-1 cellelinje indeholder beta-lactamase (bla) genet under kontrol af det interferon-stimulerede respons element (ISRE).
De CellSensor™ ISRE-bla RA-1 cellelinje indeholder beta-lactamase (bla) genet under kontrol af det interferon-stimulerede respons element (ISRE). Denne cellelinje blev konstrueret ved lentiviral transduktion af en ISRE-bla-konstruktion ind i RA-1-celler. Flowcytometri blev derefter brugt til at isolere en pulje af celler, der reagerede på polyinosin-polycytidylsyre (poly I:C) stimulering. ISRE-bla RA-1-celler er blevet testet for assayydeevne ved brug af variable assaybetingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimuleringstid, substratladningstid samt valideret for Z'-faktor og EC 50- koncentrationer af poly I:C. Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt CellSensor™ ISRE-bla RA-1 Cell Line, 1Vial, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, ISRE-bla RA-1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescent
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays
Inkluderer beta-lactamase gene under the control of the interferon stimulated response element (ISRE)
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Prøvetype ISRE-bla RA-1
Målindgang TLR3/TBK1/IRF3 pathway, TBK1, IRF3, TLR3
Type Cell Line
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej