Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE- bla Jurkat Cell Line
Beskrivelse
De CellSensor™ ISRE-bla Jurkat-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af det interferon-stimulerede responselement (ISRE) stabilt integreret i Jurkat-celler. For at konstruere denne cellelinje blev ISRE-bla-konstruktionen transduceret til Jurkat-celler ved hjælp af lentivirus. Flowcytometri blev anvendt til at isolere celler, der reagerede på IFNα . Denne cellelinje blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratladningstid samt ' og EC50-koncentrationer af IFNα . De CellSensor™ ISRE-bla Jurkat-cellelinjen reagerer på Interferon alfa (IFN-alpha) og Interferon beta og kan bruges til at sondere de type I interferon-inducerede JAK-STAT-signalveje. Denne cellelinje kan tilpasses til high-throughput screening af agonist- eller antagonistforbindelsesbiblioteker. Kandidatlægemidler kan også testes for dosisrespons mod denne cellelinje. ISRE-bla Jurkat-celler blev behandlet med agonist IFN-alfa; over det angivne koncentrationsområde i et 384-brønds format. Celler blev inkuberet i 5 timer med agonist og 0,5 % DMSO og derefter kombineret med LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat (CCF4-AM) i 2 timer. Fluorescensemissionsværdier ved 460 nm og 530 nm blev opnået under anvendelse af en standard fluorescenspladelæser, og 460/530-forholdene blev plottet mod koncentrationen af agonisten. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ ISRE-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, ISRE-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase reporter gene under control of the interferon-stimulated response element (ISRE) stably integrated into Jurkat cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | ISRE-bla Jurkat |
| Vis mere |