Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ irf1- bla Ba/F3 Cellelinje
Beskrivelse
Jak/Stat signalveje spiller væsentlige roller i de cellulære responser på forskellige cytokiner. En af Jak/Stat-vejene, Jak2/Stat5, medierer celleproliferation som reaktion på Interleukin-3 (IL-3), prolactin, erythropoietin (Epo) og granulocyt - makrofagkolonistimulerende faktor (GM-CSF). JAK2-gen-knockout forårsager embryonal dødelighed på grund af defekt erytropoiese, hvilket tyder på, at Jak2/Stat5-vejen spiller en vigtig rolle i dannelsen af røde blodlegemer. Den nylige opdagelse af en aktiverende mutation i JAK2 (V617F) til stede i en høj procentdel af myeloproliferative sygdomspatienter (MPD) tyder på, at Jak2/Stat5-vejen kan være et potentielt terapeutisk mål for visse former for MPD. Den aktiverede Stat5-transkriptionsfaktor genkender og binder sig til en specifik palindromisk DNA-sekvens fundet i promotorregionen afβ -kasein, interferon regulatorisk faktor-1 (irf-1) og en række andre gener.
De CellSensor™ irf1-bla BA/F3-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af irf-1-responselementet stabilt integreret i BA/F3-celler. Denne cellelinje er valideret for EC50 og Z'-faktor under optimerede betingelser ved anvendelse af muse-IL-3 (mIL-3). Denne cellelinje er også blevet testet under variable eksperimentelle betingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid. Reaktionsevne over for Jak Inhibitor 1, en lille molekyle inhibitor, blev også testet. CellSensor™ irf1-bla BA/F3-celler blev behandlet med mIL-3 i tre eksemplarer over det angivne koncentrationsområde i et 384-brønds format. Celler blev inkuberet i 5 timer. med mIL-3 agonist i 0,5 % DMSO og derefter kombineret med LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat (CCF4-AM) i 2,5 timer. Fluorescensemissionsværdier ved 460 nm og 530 nm blev opnået ved anvendelse af en standard fluorescenspladelæser. Responsforholdet for hvert replikat blev plottet mod de angivne koncentrationer af mIL-3. CellSensor™ irf1-bla BA/F3-celler blev behandlet med Jak Inhibitor 1 i 30 minutter over det angivne koncentrationsområde i et 384-brønds format. Celler blev derefter inkuberet med mIL-3 agonist i 0,5 % DMSO i 5 timer. og derefter kombineret med LiveBLAzer™ - FRET B/G-substrat (CCF4-AM) i 2,5 timer. Fluorescensemissionsværdier ved 460 nm og 530 nm blev opnået ved anvendelse af en standard fluorescenspladelæser. Emissionsforholdene blev plottet mod de angivne koncentrationer af Jak Inhibitor 1. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ irf1-bla Ba/F3 Cell Line, 1Vial, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, irf1-bla Ba/F3 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase reporter gene under control of the irf1 response element stably integrated into BA/F3 cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | irf1-bla Ba/F3 |
| Vis mere |