Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ IL1- bla ECV304 cellelinje
Beskrivelse
De CellSensor™ IL-1-bla ECV304 cellelinje er en adhærent human urinblærecellelinje, der bruges til at måle (IL-1) signalvejen via transkriptionel regulering af beta-lactamasegenet. IL-1 cytokincellesignalering er en kritisk vej involveret i immun- og inflammatoriske reaktioner. Denne cellelinje blev konstrueret vha GenomeScreen™ teknologi, der anvender et promotorløst beta-lactamase-reportergen, der er tilfældigt integreret i genomet af IL-1-bla ECV304-cellelinjen. Sekventielle sorteringsrunder blev udført for at isolere cellekloner indeholdende mærkede gener induceret af IL-1. Et dosisresponsassay blev kørt med denne cellelinje under anvendelse af IL-1 som agonist. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Til brug med (applikation) | Cytokines, Signaling Pathway |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Målindgang | Interleukin 1 pathway, IRAK |
| Type | Dividing Cells |
| Systemtype | CellSensor™ |
| Drugable mål | Signalvej |