Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE- bla Jurkat Cell Line
Beskrivelse
CRE-bla Jurkat-cellelinjen indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et cAMP-responselement (CRE) stabilt integreret i Jurkat-celler. Denne cellelinje kan bruges som en parental cellelinje til at bygge specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) assays efter transfektion af yderligere gener af interesse eller til at påvise ændringer i intracellulære cAMP-niveauer. CRE-bla Jurkat-celler har vist sig at reagere på forskolin-stimulering. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | CellSensor™ CRE-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 50,000,000 cells/vial at 50,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CRE-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderer | beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells. |
| Produktlinje | CellSensor |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Prøvetype | CRE-bla Jurkat |
| Vis mere |