Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE- blaCHO K1 cellelinje
Artikelnummer. 10499213
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10499213 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10499213
Brand: Thermo Scientific™ K1535
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et cAMP-responselement (CRE) stabilt integreret i CHO-K1-celler.
De CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et cAMP-responselement (CRE) stabilt integreret i CHO-K1-celler. Denne cellelinje kan bruges som en parental cellelinje til at bygge specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) assays efter transfektion af yderligere gener af interesse eller til at påvise ændringer i intracellulære cAMP-niveauer. CRE-bla CHO-K1-celler har vist sig at reagere på forskolin-stimulering. Akademiske og non-profit kunder, spørg venligst for særlige priser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt CellSensor™ CRE-bla CHO K1 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CRE-bla CHO K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescent
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays
Inkluderer beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Prøvetype CRE-bla CHO K1
Målindgang PKA, cAMP, cAMP/PKA pathway
Type CHO-K1 Cells
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej