Få mere at vide
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE HEK 293T DA analysesæt
Artikelnummer. 10206844
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10206844
Brand: Thermo Scientific™ K1457
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CellSensor™ CRE HEK 293T DA (Division Arrested) celler indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af et cAMP respons element (CRE) stabilt integreret i HEK293T celler.
De CellSensor™ CRE HEK 293T DA (Division Arrested) celler indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af et cAMP respons element (CRE) stabilt integreret i HEK293T celler. Fluorescensaktiveret cellesortering (FACS ) blev brugt til at isolere kloner, der reagerede på stimulering af CRE-vejen med forskolin. Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratbelastningsbetingelser og EC50-koncentration af forskolin. DA-celler standses irreversibelt deling ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Dette produkt kan tjene som en negativ kontrol i screeningsassays udført med specifikke G-proteinkoblede receptor (GPCR) DA-celler, der blev fremstillet fra den samme baggrund. Disse celler kan bruges i andre assays, hvor en følsom aflæsning for intracellulære ændringer i cAMP er nødvendig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
• CellSensor™ CRE HEK293T DA celler
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g
• Løsning D
• CellSensor™ CRE HEK293T CHO-K1 analyseprotokol
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol
• Analysecertifikat
De CellSensor™ CRE HEK 293T DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Til brug med (applikation) GPCRs, Signaling Pathway
Inkluderer CellSensor™ CRE HEK293T DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit 70 μg, Solution D, CellSensor™ CRE HEK293T CHO-K1 Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 plade
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej